Få mere at vide
Cefonicid Disodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30367887
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30367887 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30367887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC24287525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cefonicid
CAS 190181-58-9
Molekylær formel C18H16N6Na2O8S3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18N6O8S3.2Na/c25-13(9-4-2-1-3-5-9)14(26)19-11-15(27)24-12(17(28)29)10(6-33-16(11)24)7-34-18-20-21-22-23(18)8-35(30,31)32;;/h1-5,11,13,16,25H,6-8H2,(H,19,26)(H,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t11-,13-,16-;;/m1../s1
SMIL [Na+].[Na+].O[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSc3nnnn3CS(=O)(=O)[O-])c4ccccc4
IUPAC navn disodium;(6R,7R)-7-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]amino]-8-oxo-3-[[1-(sulfonatomethyl)tetrazol-5-yl]sulfanylmethyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 586.53