missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefonicid Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30361766
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361766 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC24287510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefonicid
CAS 190181-58-9
Molekylær formel C18H16N6Na2O8S3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18N6O8S3.2Na/c25-13(9-4-2-1-3-5-9)14(26)19-11-15(27)24-12(17(28)29)10(6-33-16(11)24)7-34-18-20-21-22-23(18)8-35(30,31)32;;/h1-5,11,13,16,25H,6-8H2,(H,19,26)(H,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t11-,13-,16-;;/m1../s1
SMIL [Na+].[Na+].O[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSc3nnnn3CS(=O)(=O)[O-])c4ccccc4
IUPAC navn disodium;(6R,7R)-7-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]amino]-8-oxo-3-[[1-(sulfonatomethyl)tetrazol-5-yl]sulfanylmethyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 586.53
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.