Få mere at vide
Cefodizime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefodizime |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N6O7S4/c1-7-10(3-11(27)28)37-20(22-7)36-5-8-4-34-17-13(16(30)26(17)14(8)18(31)32)24-15(29)12(25-33-2)9-6-35-19(21)23-9/h6,13,17H,3-5H2,1-2H3,(H2,21,23)(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)/b25-12-/t13-,17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 584.0276 |