Få mere at vide
Cefmetazole, Thermo Scientific™
A broad spectrum second generation cephalosporin antibiotic
3014.97 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 56796-20-4
Molekylær formel C15H17N7O5S3
Molekylvægt (g/mol) 471.53
MDL nummer MFCD00865068
InChI nøgle SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N
PubChem CID 42008
ChEBI CHEBI:3489
IUPAC navn (6R,7S)-7-{2-[(cyanomethyl)sulfanyl]acetamido}-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMIL CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15478289
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66791.06
5g
3014.97 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
56796-20-4
471.53
SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N
CHEBI:3489
CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C(O)=O
C15H17N7O5S3
MFCD00865068
42008
(6R,7S)-7-{2-[(cyanomethyl)sulfanyl]acetamido}-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Tekniske data
Cefmetazole
White
MFCD00865068
SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N
(6R,7S)-7-{2-[(cyanomethyl)sulfanyl]acetamido}-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
42008
471.53
56796-20-4
C15H17N7O5S3
Soluble in water
CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C(O)=O
471.53
CHEBI:3489
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 260-384-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0372000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater