Få mere at vide
Cefmetazole Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefmetazole Sodium |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N7O5S3.Na/c1-21-14(18-19-20-21)30-6-8-5-29-13-15(27-2,17-9(23)7-28-4-3-16)12(26)22(13)10(8)11(24)25;/h13H,4-7H2,1-2H3,(H,17,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,15+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 493.0273 |