Få mere at vide
Cefmetazole sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458706
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458706 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458706 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1257
MedChemExpress Cefmetazole sodium (Sodium cefmetazole) is a semisynthetic cephamycin antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity, covering gram-positive, gram-negative, and anaerobic bacteria.
Cefmetazole sodium binds to penicillin binding proteins (PBPs), resulting in interfering bacterial cell wall biosynthesis. Cefmetazole sodium is used for the research of gynecologic, intraabdominal, urinary tract, respiratory tract and skin and soft tissue infections.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefmetazole sodium
Fysisk form Solid
CAS 56796-39-5
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H16N7NaO5S3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sodium cefmetazole
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (506.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (202.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@](OC)(NC(CSCC#N)=O)C1=O)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 493.52
Formel vægt 493.52
Procent renhed 98.0%