missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefmenoxime Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30361228
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361228 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC242835250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefmenoxime HCl
CAS 75738-58-8
Molekylær formel 2 C16 H17 N9 O5 S3 . Cl H
Mængde 250 mg
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, hydrochloride (2:1), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, hydrochloride (2:1), [6R-[6α,7β(Z)]]-, Abbott 50192, Bestcall, Bestron, Cefmax, Cefmenoxime hemihydrochloride, Cefmenoxime hydrochloride, Cemix, Tacef
InChI formel InChI=1S/2C16H17N9O5S3.ClH/c2*1-24-16(20-22-23-24)33-4-6-3-31-13-9(12(27)25(13)10(6)14(28)29)19-11(26)8(21-30-2)7-5-32-15(17)18-7;/h2*5,9,13H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,26)(H,28,29);1H/b2*21-8-;/t2*9-,13-;/m11./s1
SMIL Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSc3nnnn3C)\c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5[C@H]6SCC(=C(N6C5=O)C(=O)O)CSc7nnnn7C)\c8csc(N)n8
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 1059.58
Formel vægt 1058.0796
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.