Få mere at vide
Cefiximtrihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30461549
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461549 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461549 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0316.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefixime Trihydrate
CAS 125110-14-7
Analyt- eller komponentnavne Cefixime Trihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H15 N5 O7 S2 . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cefixime Trihydrate, Cefixime, (6R,7R)-7-[[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid trihydrate
InChI formel InChI=1S/C16H15N5O7S2.3H2O/c1-2-6-4-29-14-10(13(25)21(14)11(6)15(26)27)19-12(24)9(20-28-3-8(22)23)7-5-30-16(17)18-7;;;/h2,5,10,14H,1,3-4H2,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,26,27);3*1H2/b20-9-;;;/t10-,14-;;;/m1.../s1
Løsningstype Fedt
SMIL O.O.O.Nc1nc(cs1)\C(=N\OCC(=O)O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C=C
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre; trihydrat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 507.5
Mængde 10 mg
Formel vægt 507,073 g/mol