Få mere at vide
Melford Cefixim trihydrat
Artikelnummer. 30018193
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018193 5 g
30018192 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018193 Leverandør Melford Leverandørnr. C627205.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Inden for biovidenskaberne bruges Cefixime Trihydrate i vid udstrækning til at studere bakteriel modtagelighed og resistensmønstre.
Inden for biovidenskaberne bruges Cefixime Trihydrate i vid udstrækning til at studere bakteriel modtagelighed og resistensmønstre. Det hjælper forskere med at undersøge effektiviteten af antibiotika mod forskellige bakteriestammer, hvilket bidrager til en dybere forståelse af mikrobiel biologi og udvikling af antibiotika.
Inden for farmaceutisk forskning tjener Cefixime Trihydrate som en referencestandard for antibiotikaformulering og effektivitetstestning. Forskere er afhængige af det til at udvikle nye antibiotika, optimere eksisterende og bekæmpe nye antibiotika-resistente bakterier.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefixime Trihydrate
CAS 125110-14-7
Mængde 5 g
Molekylær formel C16H15N5O7S2 - 3H2O