Få mere at vide
Melford Cefixim trihydrat
Beskrivelse
Inden for biovidenskaberne bruges Cefixime Trihydrate i vid udstrækning til at studere bakteriel modtagelighed og resistensmønstre.
Inden for farmaceutisk forskning tjener Cefixime Trihydrate som en referencestandard for antibiotikaformulering og effektivitetstestning. Forskere er afhængige af det til at udvikle nye antibiotika, optimere eksisterende og bekæmpe nye antibiotika-resistente bakterier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefixime Trihydrate |
| CAS | 125110-14-7 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C16H15N5O7S2 - 3H2O |