missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefixime 1-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30359515
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359515 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC24289550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefixime 1-Oxide
CAS 1335555-87-7
Molekylær formel C16H15N5O8S2
Mængde 50 mg
Synonym 7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid 5-Oxide
InChI formel InChI=1S/C16H15N5O8S2/c1-2-6-5-31(28)14-10(13(25)21(14)11(6)15(26)27)19-12(24)9(20-29-3-8(22)23)7-4-30-16(17)18-7/h2,4,10,14H,1,3,5H2,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,26,27)/b20-9-/t10-,14-,31?/m1/s1
SMIL Nc1nc(cs1)\C(=N\OCC(=O)O)\C(=O)N[C@H]2[C@@H]3N(C2=O)C(=C(CS3=O)C=C)C(=O)O
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-5,8-dioxo-5λ^{4}-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 469.45
Formel vægt 469.0362
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.