missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cefixime 1-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefixime 1-Oxide |
| CAS | 1335555-87-7 |
| Molekylær formel | C16H15N5O8S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid 5-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N5O8S2/c1-2-6-5-31(28)14-10(13(25)21(14)11(6)15(26)27)19-12(24)9(20-29-3-8(22)23)7-4-30-16(17)18-7/h2,4,10,14H,1,3,5H2,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,26,27)/b20-9-/t10-,14-,31?/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(cs1)\C(=N\OCC(=O)O)\C(=O)N[C@H]2[C@@H]3N(C2=O)C(=C(CS3=O)C=C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-5,8-dioxo-5λ^{4}-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.45 |
| Formel vægt | 469.0362 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?