Få mere at vide
Cefetamet, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefetamet |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N5O5S2/c1-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24-2)6-4-26-14(15)16-6/h4,8,12H,3H2,1-2H3,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 397.0515 |
| Procent renhed | >95% |