Få mere at vide
Cefetamet pivoxil hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438826
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16438826 100 mg
16404637 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438826 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1894A
MedChemExpress Cefetamet pivoxil hydrochloride is an oral third generation cephalosporin antibiotic.
Cefetamet pivoxil hydrochloride is an oral third generation cephalosporin antibiotic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefetamet pivoxil hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 111696-23-2
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H26ClN5O7S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 15-8075
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.47 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OC)=O)C1=O)OCOC(C(C)(C)C)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 548.03
Formel vægt 548.03
Procent renhed 98.0%