Få mere at vide
Ceepimhydrochloridmonohydrat
Artikelnummer. 15487509
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15487509 1 g
15497509 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66237.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    953.70 DKK
    792.65 DKK / 1g
    Spare 161.05 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Cefepimhydrochloridmonohydrat, CAS # 123171-59-5, er et hydrochloridsalt fra antibiotikaet, der stammer fra Acremonium-svampen. | CAS: 123171-59-5 | C19H29Cl2N6O6S2+ | 572,497 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel beskrivelse
• Cefepimhydrochlorid er et fjerde generations cephalosporin-antibiotikum, der virker mod de fleste antibiotikaresistente bakteriestammer
• Cepepimhydrochlorid er en penicillinbindende proteinhæmmer, der forhindrer peptidoglycan krydsbinding og fører til svækkelse og lysering af cellevæggen
Anvendelse
• Cefepimhydrochloridmonohydrat kan anvendes til laboratoriestudier af mikrobiel fysiologi og antibiotikaresistens
• Cefepime har bredspektret aktivitet; det er velegnet til forskning i bakterier, der er ansvarlige for resistente infektioner, samt fysiologiske studier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123171-59-5
Molekylær formel C19H29Cl2N6O6S2+
Molekylvægt (g/mol) 572.497
MDL nummer MFCD01687679
InChI nøgle LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-O
PubChem CID 129893984
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrate;dihydrochloride
SMIL C[N+]1(CCCC1)CC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O.O.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefepime hydrochloride monohydrate
Type Cefepim-hydrochloridmonohydrat
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 150 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO
Formel vægt 571.5