Få mere at vide
Cefepim dihydrochloridmonohydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefepime dihydrochloride monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1 |
| Formel vægt | 570.0889 |
| Procent renhed | >95% |