Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cefditoren pivoxyl
Artikelnummer. 16594374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16594374 1 g -
16504384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 16594374 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463110010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117467-28-4
Molekylær formel C25H28N6O7S3
Molekylvægt (g/mol) 620.71
MDL nummer MFCD00933166
InChI nøgle AFZFFLVORLEPPO-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn {7-[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethenyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2,carbonyl-methyl-2,carbonyl-oxymethyl-2-carbonyl-oxy-2-methylano-carbonat)
SMIL CON=C(C(=O)NC1C2SCC(C=CC3=C(C)N=CS3)=C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)C1=CSC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefditoren pivoxyl
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
Formel vægt 620.73