Få mere at vide
Cefditoren Pivoxil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefditoren Pivaloyloxymethyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28N6O7S3/c1-12-15(41-10-27-12)7-6-13-8-39-21-17(29-19(32)16(30-36-5)14-9-40-24(26)28-14)20(33)31(21)18(13)22(34)37-11-38-23(35)25(2,3)4/h6-7,9-10,17,21H,8,11H2,1-5H3,(H2,26,28)(H,29,32)/b7-6-,30-16-/t17-,21-/m1/s1 |
| Formel vægt | 620.1182 |
| Procent renhed | >95% |