Få mere at vide
Cefdinir, Mikromol™
Beskrivelse
Cefdinir
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefdinir |
| CAS | 91832-40-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cefdinir |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H13 N5 O5 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), Adcef, BMY 28488, CFDN, CI 983, Cefdiel, Cefdinir, Cefnil, Cefzon, FK 482, Omnicef, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-, [6R-[6alpha,7beta(Z)]]- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N5O5S2/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6/h2,4,8,12,24H,1,3H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C=C |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Vis mere |