Få mere at vide
Cefdinir, 95%, Thermo Scientific™
1291.06 DKK - 3888.12 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 91832-40-5 |
|---|---|
| Molekylær formel | C14H13N5O5S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.408 |
| MDL nummer | MFCD00865030 |
| InChI nøgle | RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N |
| PubChem CID | 6915944 |
| ChEBI | CHEBI:3485 |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| SMIL | C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15447809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66447.03 |
1g |
1291.06 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15457809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66447.06 |
5g |
3888.12 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A broad spectrum antibiotic targeting both gram positive and gram negative pathogens
Kemiske identifikatorer
| 91832-40-5 | |
| 395.408 | |
| RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N | |
| CHEBI:3485 | |
| C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| C14H13N5O5S2 | |
| MFCD00865030 | |
| 6915944 | |
| (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
Tekniske data
| Cefdinir | |
| White to Yellow | |
| MFCD00865030 | |
| RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N | |
| (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
| 6915944 | |
| 395.41 |
| 91832-40-5 | |
| C14H13N5O5S2 | |
| Soluble in water | |
| C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O | |
| 395.408 | |
| CHEBI:3485 | |
| 95% |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0367250
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Anbefalet opbevaring : Keep cold