missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cefbuperazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefbuperazone |
| CAS | 76610-84-9 |
| Molekylær formel | C22 H29 N9 O9 S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R,3S)-2-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7S)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[2-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, [6R-[6α,7α,7(2R*,3S*)]]-, (6R,7S)-7-[[(2R,3S)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Cefbuperazone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N9O9S2/c1-5-29-6-7-30(16(35)15(29)34)20(39)23-12(10(2)32)14(33)24-22(40-4)18(38)31-13(17(36)37)11(8-41-19(22)31)9-42-21-25-26-27-28(21)3/h10,12,19,32H,5-9H2,1-4H3,(H,23,39)(H,24,33)(H,36,37)/t10-,12+,19+,22-/m0/s1 |
| SMIL | CCN1CCN(C(=O)N[C@H]([C@H](C)O)C(=O)N[C@@]2(OC)[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4nnnn4C)C(=O)C1=O |
| IUPAC navn | (6R,7S)-7-[[(2R,3S)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 627.65 |
| Formel vægt | 627.153 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?