missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefbuperazone, TRC

Artikelnummer. 30362998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362998 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2425401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefbuperazone
CAS 76610-84-9
Molekylær formel C22 H29 N9 O9 S2
Mængde 1 g
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R,3S)-2-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7S)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[2-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, [6R-[6α,7α,7(2R*,3S*)]]-, (6R,7S)-7-[[(2R,3S)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Cefbuperazone
InChI formel InChI=1S/C22H29N9O9S2/c1-5-29-6-7-30(16(35)15(29)34)20(39)23-12(10(2)32)14(33)24-22(40-4)18(38)31-13(17(36)37)11(8-41-19(22)31)9-42-21-25-26-27-28(21)3/h10,12,19,32H,5-9H2,1-4H3,(H,23,39)(H,24,33)(H,36,37)/t10-,12+,19+,22-/m0/s1
SMIL CCN1CCN(C(=O)N[C@H]([C@H](C)O)C(=O)N[C@@]2(OC)[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4nnnn4C)C(=O)C1=O
IUPAC navn (6R,7S)-7-[[(2R,3S)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 627.65
Formel vægt 627.153
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.