missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefazolin natriumsalt, TRC

Artikelnummer. 17972515
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972515 100 mg
17953805 250 mg
17940935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17972515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC242500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27164-46-1
Molekylær formel C14 H13 N8 O4 S3 . Na
Molekylvægt (g/mol) 476.49
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-, monosodium salt, (6R-trans)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido]-, monosodium salt (8CI), 3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-cephem-4-carboxylic acid sodium salt, 3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt, Acef, Ancef, Atirin, Azolin, Biazolina, Bor-Cefazol, Cefacidal, Cefamedin, Cefazil, Cefazina, Cefazoliin, Cefazolin sodium, Cefazolin sodium salt, Cefazoline sodium, Cefazorin DC, Cephazolin sodium, Cephazolin sodium salt, Firmacef, Gramaxin, Iespor, Kefzol, Lampocef, Liviclina, Monosodium cafazolin, NSC 291561, Reflin, SKF 41558, Sodium CEZ, Sodium cefazolin, Sodium cephazolin, Totacef, Zolicef
IUPAC navn natrium; (6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
SMIL [Na+].Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C(=O)[O-])s1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefazolin Sodium
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1
Formel vægt 476.012
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.