Få mere at vide
Cefazolin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefazolin Sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 476.012 |
| Procent renhed | >95% |