Få mere at vide
Cefazolin natriumsalt
Artikelnummer. 15476809
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15476809 5 g
15466809 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65274.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Hæmmer bakteriel cellevægssyntese | CAS: 27164-46-1 | C14H16N8NaO4S3 | 479,504 g/mol
Hæmmer syntesen af bakteriel cellevæg
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27164-46-1
Molekylær formel C14H16N8NaO4S3
Molekylvægt (g/mol) 479.504
MDL nummer MFCD00056883
InChI nøgle MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Synonym Cefamedin
PubChem CID 131673922
IUPAC navn (6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre; molekylært brint; natrium
SMIL [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Cefazolin sodium salt
Type Cefazolin natriumsalt
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 170 °C til 172 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Beilstein 3585038
Merck Index 14,1917
Formel vægt 476.48
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.