Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefazolin Sodium Salt |
| Type | Cefazolin natriumsalt |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 476.48 |
| Grad | Not Available |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cefazolin Sodium Salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cefazolin Sodium Salt