Få mere at vide
Cefazolin natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11469091 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469091 100 mg 100mg
11479091 500 mg 500mg
11489091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469091 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215494680
Kemiske identifikatorer
CAS 27164-46-1
Molekylær formel C14H16N8NaO4S3
Molekylvægt (g/mol) 479.504
InChI nøgle MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Synonym Acef, Cefazil
PubChem CID 131673922
IUPAC navn (6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre; natriummolekulært hydrogen;
SMIL [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefazolin Sodium Salt
Type Cefazolin Sodium Salt
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Formel vægt 476.48
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefazolin Sodium Salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefazolin Sodium Salt