Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cefazolin natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 15344998 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15344998 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15344998 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455210050
 Begrænset vare
På lager
Cefazolin natrium, CAS # 27164-46-1, er natriumsaltet af beta-lactam antibiotikum cefazolin, en bakteriedræbende forbindelse af cephalosporin familien.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Cefazolin natrium er et beta-lactam antibiotikum af cephalosporin familien
Applikationer
•Cefazolin binder og inaktiverer penicillin-bindende proteiner (PBP) og interfererer med peptidoglycan-kædetværbinding
•PBP-inaktivering fører til ødelæggelse af cellevæggen og lysis
•Cefazolin udviser bredspektret aktivitet mod gram-positive og gram-negative bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefazolin sodium salt
Type Cefazolin natriumsalt
CAS 27164-46-1
Smeltepunkt 170 °C til 177 °C
Lugt Lugtfri
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Molekylær formel C14H16N8NaO4S3
MDL nummer MFCD0005688
InChI nøgle MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
SMIL [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
IUPAC navn (6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre; natriummolekulært hydrogen;
Molekylvægt (g/mol) 479.504
PubChem CID 131673922
Formel vægt 476.48
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefazolin sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .