Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cefazolin natriumsalt, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Cefazolin sodium salt |
| Type | Cefazolin natriumsalt |
| CAS | 27164-46-1 |
| Smeltepunkt | 170,0 °C til 177,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Specifik rotation | −17° til −20° (20 °C, 589 nm) (c=1, H2O) |
| Vand | 6% højst. |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C14H16N8NaO4S3 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 50 g/L. Andre opløseligheder: let opløselig i methanol og ethanol, uopløselig i benzen, acetone, kloroform |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cefazolin sodium salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .