missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cefazolin Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefazolin Amide |
| CAS | 1322626-65-2 |
| Molekylær formel | C14H15N9O3S3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (6R,7R)-3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxamide, Cefazolin EP Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N9O3S3/c1-6-18-19-14(29-6)28-4-7-3-27-13-9(12(26)23(13)10(7)11(15)25)17-8(24)2-22-5-16-20-21-22/h5,9,13H,2-4H2,1H3,(H2,15,25)(H,17,24)/t9-,13?/m1/s1 |
| SMIL | Cc1nnc(SCC2=C(N3C(SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C(=O)N)s1 |
| IUPAC navn | (7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.52 |
| Formel vægt | 453.046 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?