Få mere at vide
Cefathiamidine, TRC
Artikelnummer. 30361380
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30361380 1 g
1 options
Artikelnummer. 30361380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2375501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefathiamidine
CAS 33075-00-2
Molekylær formel C19 H28 N4 O6 S2
Mængde 1 g
Synonym (6R-trans)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[[[[(1-methylethyl)amino][(1-methylethyl)imino]methyl]thio]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-[2-[(N,N'-diisopropylamidino)thio]acetamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[2-[[[(1-methylethyl)amino][(1-methylethyl)imino]methyl]thio]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C19H28N4O6S2/c1-9(2)20-19(21-10(3)4)31-8-13(25)22-14-16(26)23-15(18(27)28)12(6-29-11(5)24)7-30-17(14)23/h9-10,14,17H,6-8H2,1-5H3,(H,20,21)(H,22,25)(H,27,28)/t14-,17-/m1/s1
SMIL CC(C)N\C(=N/C(C)C)\SCC(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)COC(=O)C
IUPAC navn (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-[(E)-N,N'-di(propan-2-yl)carbamimidoyl]sulfanylacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 472.58
Formel vægt 472.145