missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefamandole sodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16408678
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16408678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16408678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1128A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Cefamandole Sodium Salt is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.

Cefamandole Sodium Salt is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefamandole sodium
Fysisk form Powder
CAS 30034-03-8
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17N6NaO5S2
Synonym Cephamandole sodium
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (103.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (68.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](O)C4=CC=CC=C4)=O)C1=O)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 484.48
Formel vægt 484.48
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.