missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cefamandole nafate, MedChemExpress
Beskrivelse
Cefamandole nafate (Cefamandole formate sodium) is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefamandole nafate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 42540-40-9 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 500 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H17N6NaO6S2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Cefamandole formate sodium |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (195.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (195.13 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?