Få mere at vide
Cefamandole Lithium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefamandole Lithium |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N6O5S2.Li/c1-23-18(20-21-22-23)31-8-10-7-30-16-11(15(27)24(16)12(10)17(28)29)19-14(26)13(25)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11,13,16,25H,7-8H2,1H3,(H,19,26)(H,28,29);/q;+1/p-1/t11-,13-,16-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 468.0862 |