Få mere at vide
Cefalexin Monohydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460550
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460550 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460550 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0605.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefalexin monohydrate
CAS 23325-78-2
Analyt- eller komponentnavne Cefalexin monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H17 N3 O4 S . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cefalexin Monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate (1:1), D-7-(2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, Cephalexin monohydrate, Purilex, [6R-[6alpha,7beta(R*)]]-7-[(Aminophenylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
Løsningstype Fedt
SMIL O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C2=O)C(=O)O
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre; Hydrate
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 365.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 365,1045 g/mol