Få mere at vide
Cefadroxil, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437881 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437881 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11437881 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215058105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 DKK
    1927.64 DKK / 5g
    Spare 97.36 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50370-12-2
Molekylær formel C16H17N3O5S
Molekylvægt (g/mol) 363.388
MDL nummer MFCD00865091
InChI nøgle BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
Synonym p-hydroxycephalexine, Cefamox
PubChem CID 47965
ChEBI CHEBI:3479
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefadroxil
Type Cefadroxil
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 363.4
Grad Not Available
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefadroxil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefadroxil