Få mere at vide
Cefadroxil Monohydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30458013
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458013 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458013 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0972.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefadroxil Monohydrate
CAS 66592-87-8
Analyt- eller komponentnavne Cefadroxil Monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H17 N3 O5 S . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cefadroxil monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, monohydrate, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, monohydrate, [6R-[6α,7β(R*)]]-, Cefadroxil monohydrate, Duricef
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
Løsningstype Fedt
SMIL O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C2=O)C(=O)O
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]-amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre; Hydrate
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 381.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 381,0995 g/mol