Få mere at vide
Cefadroxil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488666
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16488666 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488666 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1190
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
MedChemExpress Cefadroxil is a broad-spectrum antibiotic of the cephalosporin type, effective in Gram-positive and Gram-negative bacterial infections.
Cefadroxil is a broad-spectrum antibiotic of the cephalosporin type, effective in Gram-positive and Gram-negative bacterial infections.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefadroxil
Fysisk form Solid
CAS 50370-12-2
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H17N3O5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BL-S 578
Opløselighedsinformation H2O : 9.17 mg/mL (25.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMIL O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=C(O)C=C3)=O)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 363.39
Formel vægt 363.39
Procent renhed 98.0%