Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cefadroxil, 95-105 %
Artikelnummer. 15569473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15569473 1 g 1g
15579473 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15569473 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 459470010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66592-87-8
Molekylær formel C16H17N3O5S
Molekylvægt (g/mol) 363.39
InChI nøgle BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
Synonym cefadroxil, cephadroxil, cefadroxil anhydrous, cefadroxilo, cefadroxilum, d-cefadroxil, duricef, ultracef, cefadroxilum inn-latin, unii-q525pa8jjb
PubChem CID 47965
ChEBI CHEBI:3479
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefadroxil
pH 4.0 to 6.0
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 363.39
Procent renhed 95 to 105%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefadroxil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.