Få mere at vide
Cefaclor Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefaclor Monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClN3O4S.H2O/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t9-,10-,14-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 385.0499 |
| Procent renhed | >95% |