Få mere at vide
Cefaclor Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17972916
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17972916 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17972916 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0326.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cefaclor Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cefaclor Monohydrate
CAS 70356-03-5
Analyt- eller komponentnavne Cefaclor Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 Cl N3 O4 S . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cefaclor Monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, 7-(D-2-amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-3-cephem-4-carboxylic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C15H14ClN3O4S.H2O/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t9-,10-,14-;/m1./s1
SMIL O.N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)Cl)c3ccccc3
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 385.82
Mængde 100 mg
Formel vægt 385.0499 g/mol