Få mere at vide
Cefaclor Monohydrate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefaclor Monohydrate |
| CAS | 70356-03-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cefaclor Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 Cl N3 O4 S . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cefaclor Monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, 7-(D-2-amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-3-cephem-4-carboxylic acid monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClN3O4S.H2O/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t9-,10-,14-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O.N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)Cl)c3ccccc3 |
| Vis mere |