Få mere at vide
Cefaclor, MedChemExpress
Beskrivelse
Cefaclor is an effective antibiotic agent, and specifically binds to penicillin-binding protein 3 (PBP 3).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefaclor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53994-73-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H14ClN3O4S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 18.5 mg/mL (50.30 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 3.85 mg/mL (10.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(N12)=C(Cl)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)C1=O)O |
| Vis mere |