Få mere at vide
Cefaclor, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319178
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30319178 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30319178 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11062550
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefaclor
CAS 53994-73-3
Analyt- eller komponentnavne Cefaclor
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H14 Cl N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-chloro-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(D-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-3-cephem-4-carboxylic acid, Alfacet, Ceclor, Ceclor MR, Cefaclor, Cephaclor, Distaclor, Kefral, Lilly 99638, Losefar, Panoral, Raniclor, S 6472
InChI formel InChI=1S/C15H14ClN3O4S/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,14-/m1/s1
SMIL N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)Cl)c3ccccc3
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 367.81
Mængde 100 mg
Formel vægt 367.0394 g/mol