Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cefaclor, 96 %
Artikelnummer. 15515136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15515136 1 g 1g
15525136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15515136 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455260010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53994-73-3
Molekylær formel C15H14ClN3O4S
Molekylvægt (g/mol) 367.804
InChI nøgle QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
PubChem CID 51039
ChEBI CHEBI:3478
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre
SMIL C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefaclor
Type Cefaclor
Infrarødt spektrum Authentic
Vand 3.0 to 9.0%
Mængde 1 g
Formel vægt 367.81
Procent renhed 95.0% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefaclor
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .