Få mere at vide
Cefacetrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefacetrile |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O6S/c1-6(17)22-4-7-5-23-12-9(15-8(18)2-3-14)11(19)16(12)10(7)13(20)21/h9,12H,2,4-5H2,1H3,(H,15,18)(H,20,21)/t9-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 339.0525 |
| Procent renhed | >95% |