missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cefacetrile Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefacetrile Sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O6S.Na/c1-6(17)22-4-7-5-23-12-9(15-8(18)2-3-14)11(19)16(12)10(7)13(20)21;/h9,12H,2,4-5H2,1H3,(H,15,18)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 361.0345 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?