Få mere at vide
(+)-Cedrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cedrol |
| CAS | 77-53-2 |
| Molekylær formel | C15 H26 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | alpha-Cedrol, 1H-3a,7-Methanoazulen-6-ol, octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, (3R,3aS,6R,7R,8aS)-, 1H-3a,7-Methanoazulen-6-ol, octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-, 8βH-Cedran-8-ol (8CI), Cedrol (6CI,7CI), (3R,3aS,6R,7R,8aS)-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol, (+)-Cedrol, Cedrol Nanomedicin, α-Cedrol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-10-5-6-11-13(2,3)12-9-15(10,11)8-7-14(12,4)16/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+,12-,14-,15+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)O |
| IUPAC navn | (1S,2R,5S,7R,8R)-2,6,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.01,5]undecan-8-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.37 |
| Formel vægt | 222.1984 |