Få mere at vide
Cedrol
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 222.37 |
| Produkttype | Cedrol |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed aq. soln.: uopløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i chloroform |