Få mere at vide
Cedrol
Artikelnummer. 16601822 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16601822 5 g 5g
16611822 25 g -
16621822 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16601822 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461420050
Request Bulk or Custom Format
222,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Produkttype Cedrol
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed aq. soln.: uopløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i chloroform